3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28272-1G
PC28272-250MG
APOSPC28272-1GEA
473
EUR
APOSPC28272-1G
APOSPC28272-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Formel:
C₇H₆ClF₃N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31812111 CAS-Nummer: 2379918-35-9 |