8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28276-1G
PC28276-250MG
APOSPC28276-1GEA
1360
EUR
APOSPC28276-1G
APOSPC28276-250MG
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₈H₂Cl₂F₅N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187042 CAS-Nummer: 478248-86-1 |