1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28278-1G
PC28278-250MG
PC28278-5G
APOSPC28278-1GEA
432
EUR
APOSPC28278-1G
APOSPC28278-250MG
APOSPC28278-5G
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel:
C₁₀H₃ClF₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406877 CAS-Nummer: 1823182-59-7 |