2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28295-100MG
PC28295-250MG
PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA
0
EUR
APOSPC28295-100MG
APOSPC28295-250MG
APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₅ClF₃N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669458 CAS-Nummer: 151729-41-8 |