3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28297-1G
PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA
68.3
EUR
APOSPC28297-1G
APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel:
C₉H₇F₃N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31812104 CAS-Nummer: 1421952-04-6 |