4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC28306-1G
APOSPC28306-1GEA
197
EUR
APOSPC28306-1G
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline
Formel:
C₁₀H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08063185 CAS-Nummer: 40516-31-2 |