Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulphonic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28310-250MG
APOSPC28310-250MGEA
475
EUR
APOSPC28310-250MG
Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulphonic acid 95%
Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulphonic acid
Formel:
C₇HF₁₃O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32066855 CAS-Nummer: 29311-67-9 UN: 2586 ADR: 8,III |