5-Fluor-2-methoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC2832-1G
PC2832-25G
PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2832-1G
APOSPC2832-25G
APOSPC2832-5G
5-Fluor-2-methoxybenzylbromid 97%
5-Fluor-2-methoxybenzylbromid
Formel:
C₈H₈BrFO Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671769 CAS-Nummer: 700381-18-6 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...