(±)-2,4-Difluormandelsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 0 EUR
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
(±)-2,4-Difluormandelsäure
(±)-2,4-Difluormandelsäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061296
CAS-Nummer: 132741-30-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR