(±)-3,5-Difluormandelsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-3,5-Difluorphenylglykolsäure, (±)-2-(3,5-Difluorphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-2-(3,5-Difluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
PC2842G-5G
APOSPC2842G-5GEA 66.7 EUR
APOSPC2842G-5G
(±)-3,5-Difluormandelsäure
(±)-3,5-Difluormandelsäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molecular Weight: 188.13 g/mol
Schmelzpunkt: 135…139 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061300
CAS-Nummer: 132741-31-2