Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2843-1G
PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA
105
EUR
APOSPC2843-1G
APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formel:
C₇H₆F₆O₂ Siedepunkt: 60…61 °C/190mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094206 CAS-Nummer: 53038-41-8 |