4'-(Difluormethoxy)acetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 0 EUR
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluormethoxy)acetophenon 98%
4'-(Difluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
Siedepunkt: 70…72 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042250
CAS-Nummer: 83882-67-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR