4'-(Difluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2846-25G
PC2846-5G
PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA
0
EUR
APOSPC2846-25G
APOSPC2846-5G
APOSPC2846-100G
4'-(Difluormethoxy)acetophenon 98%
4'-(Difluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Siedepunkt: 70…72 °C/0,5mmHg Schmelzpunkt: 18…19 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042250 CAS-Nummer: 83882-67-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...