4-(Difluormethoxy)anilin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluormethoxy)anilin 96%
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159.14 g/mol
Siedepunkt: 231 °C
Dichte: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085005
CAS-Nummer: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR