4-(Difluormethoxy)anilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluormethoxy)anilin 96%
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Siedepunkt: 231 °C
Dichte: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085005
CAS-Nummer: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III