4-(Difluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2847D-25G
PC2847D-5G
PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA
0
EUR
APOSPC2847D-25G
APOSPC2847D-5G
APOSPC2847D-100G
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd 98%
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Siedepunkt: 58…60 °C/0,5mmHg Dichte: 1,295 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042252 CAS-Nummer: 73960-07-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...