2-(Difluormethoxy)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2847M-5G
APOSPC2847M-5GEA
66.7
EUR
APOSPC2847M-5G
2-(Difluormethoxy)benzonitril 95%
2-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169.1282 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221469 CAS-Nummer: 56935-78-5 |