α-Brom-4-(difluormethoxy)toluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2847Q-1G PC2847Q-25G PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA 0 EUR
APOSPC2847Q-1G APOSPC2847Q-25G APOSPC2847Q-5G
α-Brom-4-(difluormethoxy)toluol 98%
α-Brom-4-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Siedepunkt: 64…66 °C/0,3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085007
CAS-Nummer: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8,III