1-Brom-2-(difluormethoxy)benzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 0 EUR
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Brom-2-(difluormethoxy)benzol 97%
1-Brom-2-(difluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Siedepunkt: 85…87 °C/15mmHg
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221468
CAS-Nummer: 175278-33-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR