2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 27.7 EUR
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08741381
CAS-Nummer: 58458-11-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR