2-Brom-6-(trifluormethyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2854-5G
PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA
404
EUR
APOSPC2854-5G
APOSPC2854-1G
2-Brom-6-(trifluormethyl)benzonitril 95%
2-Brom-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741382 CAS-Nummer: 914637-35-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |