Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2855-1G
APOSPC2855-1GEA
0
EUR
APOSPC2855-1G
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether 98%
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether
Formel:
C₄F₁₀O₅S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094207 CAS-Nummer: 146829-79-0 UN: 3265 ADR: 8,II |