2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2857-1G
PC2857-5G
PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA
0
EUR
APOSPC2857-1G
APOSPC2857-5G
APOSPC2857-10G
2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08741383 CAS-Nummer: 58458-13-2 |