2,5-Difluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2867-100G
PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA
290
EUR
APOSPC2867-100G
APOSPC2867-25G
2,5-Difluorphenol 97%
2,5-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O Siedepunkt: 145 °C Schmelzpunkt: 36…42 °C Flammpunkt: 53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042501 CAS-Nummer: 2713-31-7 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...