2,4-Difluor-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2874H-250MG
APOSPC2874H-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC2874H-250MG
2,4-Difluor-DL-phenylalanin 97%
2,4-Difluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061302
CAS-Nummer: 32133-35-0