2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,3-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2879-10G
PC2879-1G
PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA
128
EUR
APOSPC2879-10G
APOSPC2879-1G
APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Formel:
C₉H₈F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061141 CAS-Nummer: 236754-63-5 |