3',4'-Difluorpropiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2883-1G
APOSPC2883-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2883-1G
3',4'-Difluorpropiophenon 97%
3',4'-Difluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈F₂O Molecular Weight: 170,16 g/mol Siedepunkt: 64…65 °C/1,8mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015505 CAS-Nummer: 23384-72-7 EINECS: 245-627-2 |