Nonafluoro-tert-butyl isobutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2892-1G
APOSPC2892-1GEA 364 EUR
APOSPC2892-1G
Nonafluoro-tert-butyl isobutyrate
Nonafluoro-tert-butyl isobutyrate
Formel: C₈H₇F₉O₂
Molecular Weight: 306,126 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08741387
CAS-Nummer: 914637-43-7
UN: 1993
ADR: 3,III