3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluoroprop-1-yl triflate
PC2905-5G
APOSPC2905-5GEA
596
EUR
APOSPC2905-5G
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate 95%
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₄H₆F₄O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784315 CAS-Nummer: 180597-96-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |