1,1,1-Trifluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2909-5G
APOSPC2909-5GEA 401 EUR
APOSPC2909-5G
1,1,1-Trifluorbutan 97%
1,1,1-Trifluorobutane
Formel: C₄H₇F₃
Siedepunkt: 16,74 °C
Schmelzpunkt: –114,79 °C
Dichte: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 460-34-4
UN: 3161
ADR: 2.1,