1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Brom-4-fluornitrobenzol, 1-Brom-3-fluor-6-nitrobenzol

PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol 98%
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220 g/mol
Siedepunkt: 70…75 °C/0.4mmHg
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792441
CAS-Nummer: 700-36-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR