2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2912-1G
APOSPC2912-1GEA 0 EUR
APOSPC2912-1G
2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
2,3-Difluoro-4-iodophenol
Formel: C₆H₃F₂IO
Schmelzpunkt: 53…63 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741391
CAS-Nummer: 144292-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III