Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 149 EUR
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat 95+%
Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BClF₃K
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115770
CAS-Nummer: 661465-44-7