Ethyl-4-hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2935-1G
APOSPC2935-1GEA
149
EUR
APOSPC2935-1G
Ethyl-4-hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₃S Molecular Weight: 317,29 g/mol Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00816788 CAS-Nummer: 227199-08-8 |