6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole

PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 137 EUR
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Schmelzpunkt: 235…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741395
CAS-Nummer: 914637-51-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR