3,4-Difluortoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2942-100G PC2942-25G PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA 335 EUR
APOSPC2942-100G APOSPC2942-25G APOSPC2942-5G
3,4-Difluortoluol 99%
3,4-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 110…113 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075087
CAS-Nummer: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR