1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC2951-1G
APOSPC2951-1GEA 0 EUR
APOSPC2951-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664789
CAS-Nummer: 874800-69-8