1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidine-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC2952-1G
APOSPC2952-1GEA
376
EUR
APOSPC2952-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidine-4-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidine-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₂ClF₃N₂O Molecular Weight: 280,68 g/mol Schmelzpunkt: 74…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202495 CAS-Nummer: 306976-40-9 |