1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC2953-1G
APOSPC2953-1GEA
434
EUR
APOSPC2953-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 114…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07657733 CAS-Nummer: 1188435-80-4 |