2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2954E-100MG PC2954E-500MG
APOSPC2954E-100MGEA 0 EUR
APOSPC2954E-100MG APOSPC2954E-500MG
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one
Formel: C₉H₆F₃NOS
Schmelzpunkt: 192…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00178754
CAS-Nummer: 716-82-5