3-Fluor-4-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 55.1 EUR
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluor-4-nitroanisol 98%
3-Fluor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115632
CAS-Nummer: 446-38-8