1,4-Diiodperfluorbutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2966-25G
PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA
192
EUR
APOSPC2966-25G
APOSPC2966-5G
1,4-Diiodperfluorbutan 98%
1,4-Diiodperfluorbutan
Formel:
C₄F₈I₂ Siedepunkt: 150 °C Schmelzpunkt: –9 °C Dichte: 2,474 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042263 CAS-Nummer: 375-50-8 EINECS: 206-788-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...