1,4-Diiodperfluorbutan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 192 EUR
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodperfluorbutan 98%
1,4-Diiodperfluorbutan
Formel: C₄F₈I₂
Siedepunkt: 150 °C
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042263
CAS-Nummer: 375-50-8
EINECS: 206-788-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR