2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid, α,α,α-Trifluor-o-toluolsulfonamid
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042420
CAS-Nummer: 1869-24-5