5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brom-2-fluor-3-picolin
PC2989-1G
APOSPC2989-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2989-1G
5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095091
CAS-Nummer: 29312-98-9