2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2992-250MG
APOSPC2992-250MGEA 46.4 EUR
APOSPC2992-250MG
2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
2-Fluoro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Schmelzpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112489
CAS-Nummer: 18614-46-5