3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Schmelzpunkt: 217…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095129
CAS-Nummer: 872460-12-3