4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid
PC2999-1G
APOSPC2999-1GEA
46.4
EUR
APOSPC2999-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure 95%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211,98 g/mol Schmelzpunkt: 158…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656274 CAS-Nummer: 874288-38-7 |