6-(Benzylamino)-2-chloro-5-fluoronicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300004-1G
APOSPC300004-1GEA
311
EUR
APOSPC300004-1G
6-(Benzylamino)-2-chloro-5-fluoronicotinic acid
6-(Benzylamino)-2-chloro-5-fluoronicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₀ClFN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22126065 CAS-Nummer: 1417334-56-5 |