3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300005-1G
APOSPC300005-1GEA
0
EUR
APOSPC300005-1G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C5H3F3N2O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375188 CAS-Nummer: 1001020-14-9 |